Principaux documents
110671
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpentane
≥99%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trimethylbutane
5 G
268,00 $
10 G
468,00 $
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
268,00 $
10 G
468,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Beilstein:
1730757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
Limite d'explosivité
~8.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
pb
78 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,2-Dimethylpentane is a component of the corona discharge of a simulated Titan′s atmosphere[1].
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
R Navarro-Gonzalez et al.
Uchu Seibutsu Kagaku, 12(2), 81-91 (2001-09-07)
The atmosphere of Titan is constantly bombarded by galactic cosmic rays and Saturnian magnetospheric electrons causing the formation of free electrons and primary ions, which are then stabilized by ion cluster formation and charging of aerosols. These charged particles accumulate