M49704
2-Methylhexane
99%
Synonyme(s) :
Isoheptane
228,00 $
About This Item
228,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.27 psi ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
536 °F
Limite d'explosivité
~7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
90 °C (lit.)
Pf
−118 °C (lit.)
Densité
0.679 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-4-5-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup