127914
1-Phenyl-3-pyrazolidinone
97%
Synonyme(s) :
Phenidone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
119-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCN(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12)
Clé InChI
CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Alox5(25290)
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
275.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
135.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves