225681
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
98%
Synonyme(s) :
4-Diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
60-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
amine
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2