Principaux documents
673722
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-hydroxybenzaldehyd
97%
Synonyme(s) :
3-Chlorosalicylaldehyde
1 G
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
163,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
52-56 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
Clé InChI
DOHOPUBZLWVZMZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.