224294
Thiophosphoryl chloride
98%
Synonyme(s) :
Phosphorus sulfochloride, Phosphorus thiochloride
74,40 $
About This Item
74,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
Point d'ébullition
125 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Solubilité
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
Densité
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
Clé InChI
WQYSXVGEZYESBR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter