Principaux documents
111961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl chloride
95%
Synonyme(s) :
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
100 G
61,60 $
500 G
207,00 $
61,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
61,60 $
500 G
207,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.03
Beilstein:
471558
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
pb
216-222 °C (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC[1].
Reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene[2] and a tryptamine.[3]
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Synthetic Communications, 24, 2247-2247 (1994)
Tonic inhibition of thermoregulation in the decerebrate monkey (Saimiri sciureus).
J C Liu
Experimental neurology, 64(3), 632-648 (1979-06-01)
Tetrahedron, 50, 4087-4087 (1994)