Principaux documents
B83606
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
p-Xylyl bromide
25 G
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
122,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.06
Beilstein:
507389
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Impuretés
<1.5% 1,4-bis(bromomethyl)benzene
pb
218-220 °C (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Zhouyang Li et al.
Talanta, 174, 198-205 (2017-07-26)
This paper reports novel imidazole fluorescent poly(ionic liquid) nanoparticles (FPILNs) of poly(1-[(4-methyphenyl)methyl]-3-vinyl-imidazolium bromide (poly([MVI]Br) for selective and sensitive determination of pyrogallol. An imidazole ionic liquid of 1-[(4-methyphenyl)methyl]-3-vinyl-imidazolium bromide ([MVI]Br) was synthesized and used as the only monomer to obtain poly([MVI]Br)
Ngoc-Duc Doan et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(5), 387-391 (2014-11-18)
The solid-phase synthesis of azapeptides possessing a C-terminal aza-residue has been accomplished by a protocol featuring regioselective alkylation of benzhydrylidene-aza-glycinamide and illustrated by the syntheses of [aza-Lys(6)] growth-hormone-releasing peptide-6 analogs.