Documents
111058
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-heptene
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-heptene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Numéro Beilstein :
1733419
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
38 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
117-120 °C (lit.)
Densité
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC(C)=C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h2,4-7H2,1,3H3
Clé InChI
RCBGGJURENJHKV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-1-heptene was used to study the epoxidation of olefins with H2O2; where ionic liquid ( e.g. 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate) was an activator and Keggin polyoxometalate [bmim]3PW12O40 was the catalyst.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Liu L, et al.
New. J. Chem., 32(2), 283-289 (2008)