W429300
1-Octene
98%
Synonyme(s) :
1-caprylene, Hexylethylene, Oct-1-ene, 1-octylene
80,10 $
About This Item
80,10 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
36 mmHg ( 38 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
446 °F
Limite d'explosivité
3.9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
pb
122-123 °C (lit.)
Pf
−101 °C (lit.)
Densité
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
camphoraceous
Chaîne SMILES
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Clé InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup