118613
2-Methyl-2-heptene
98%
156,00 $
About This Item
156,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
122 °C (lit.)
Pf
−122 °C (lit.)
Densité
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
WEPNJTDVIIKRIK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup