74820
Octane
analytical standard
Synonyme(s) :
n-octane
125,00 $
About This Item
125,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
11 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.7% (GC)
Température d'inflammation spontanée
428 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
6.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.397
n20/D 1.398 (lit.)
pb
125-127 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup