111023
4-Methylheptane
99%
Synonyme(s) :
4-methyl-heptane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.77 psi ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
−121 °C (lit.)
Densité
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(C)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup