110493
1,1-Dimethylcyclohexane
99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
42 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
118-120 °C (lit.)
Densité
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-8(2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
QEGNUYASOUJEHD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions.