331910
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
98%
Synonyme(s) :
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 4-Amino-2-cyclopentene-1-carboxylic acid lactam
58,40 $
About This Item
58,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
102-106 °C/0.25 mmHg (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
Clé InChI
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup