105740
α,α′-Dichloro-p-xylene
98%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylylene dichloride
70,00 $
About This Item
70,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
254 °C (lit.)
Pf
98-101 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
ClCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3