Principaux documents
S295922
1,3,5-TRIS-CHLOROMETHYL-2,4,6-TRIMETHYL-BENZENE
AldrichCPR
S295922-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S295922-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H15Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.612
Numéro MDL:
146,00 $