Principaux documents
101826
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetylacetonate
97%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione copper(II) derivative
5 G
80,90 $
80,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
80,90 $
About This Item
Formule linéaire :
Cu(C5H4F3O2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
80,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
Pf
198-199 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
Clé InChI
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable