Principaux documents
731714
Sigma-Aldrich
copper(II) ethylacetoacetate
97%
5 G
66,80 $
25 G
239,00 $
66,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
66,80 $
25 G
239,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18CuO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
201.2-203.2 °C
Chaîne SMILES 
CCC(C(C)=O)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/2C6H10O3.Cu/c2*1-3-5(4(2)7)6(8)9;/h2*5H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Clé InChI
BWRKZNDMFFOZJB-UHFFFAOYSA-L
Application
Common Cu(+2) precursor
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Abhishek Anand et al.
Microorganisms, 8(8) (2020-08-01)
Plants face many biotic and abiotic challenges in nature; one of them is attack by disease-causing microbes. Phytophthora infestans, the causal agent of late blight is one of the most prominent pathogens of the potato responsible for multi-billion-dollar losses every
Jorge Del Cueto et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 126, 163-172 (2018-03-11)
Almond bitterness is the most important trait for breeding programs since bitter-kernelled seedlings are usually discarded. Amygdalin and its precursor prunasin are hydrolyzed by specific enzymes called β-glucosidases. In order to better understand the genetic control of almond bitterness, some