Principaux documents
ALD00386
Sigma-Aldrich
Fe(dibm)3
greener alternative
Synonyme(s) :
Baran Olefin Cross-Coupling Catalyst, Iron tris(diisobutyrylmethane)
100 MG
48,70 $
48,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
48,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H45FeO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
96-102 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.[Fe+3]
InChI
1S/3C9H15O2.Fe/c3*1-6(2)8(10)5-9(11)7(3)4;/h3*5-7H,1-4H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
LKNJSJQVZKKQHU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Iron tris(diisobutyrylmethane) was reported by Baran and coworkers to be an effective catalyst in the cross-coupling of olefins. In the presence of phenylsilane (Aldrich 335150), several highly substituted and novel functionalized C-C bonds can be formed using simple and mild reaction conditions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.