Documents
401471
Sigma-Aldrich
Palladium(II) hexafluoroacetylacetonate
Synonyme(s) :
Pd(II) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Formule linéaire :
Pd(C5HF6O2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
Clé InChI
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
Application
Used in a redox transmetalation reaction to enhance CVD alloying technology for copper. Also used in the simultaneous etching of copper and deposition of palladium for applications in ultra large-scale integrated devices.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lin. W. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 5977-5977 (1996)