Como preparar DNA e RNA usando os kits de purificação com centrifugação única GenElute™-E
Os kits de purificação de DNA e RNA com centrifugação única GenElute™-E permitem a purificação rápida de DNA genômico (gDNA) de células de mamíferos, sangue, tecido e amostras de tecidos vegetais. Os kits de purificação GenElute™-E também estão disponíveis para procedimentos de limpeza de DNA e RNA. O método de cromatografia negativa baseado na exclusão de tamanho oferece purificação rápida de ácidos nucleicos em um único giro.
Demonstração do protocolo da tecnologia de centrifugação única GenElute™-E
Etapas do protocolo de centrifugação única GenElute™-E
1. Lise da amostra
As amostras são lisadas com a adição da mistura de protease SmartLyse™ seguida da solução de limpeza e, em seguida, centrifugadas para limpar o lisado.
2. Preparação de coluna
As colunas de centrifugação são agitadas em vórtex, colocadas em um tubo limpo de 2 ml e centrifugadas em baixa velocidade para a preparação da coluna.
3. Purificação de ácidos nucleicos
O lisado clarificado é adicionado à coluna de centrifugação e centrifugado em baixa velocidade por um minuto para coletar o ácido nucleico purificado. Não são necessárias etapas de lavagem, pois as impurezas permanecem na coluna. O DNA ou RNA coletado pode ser usado imediatamente ou mantido a 2-8 °C ou -20 °C para armazenamento de longo prazo.
Os kits de DNA e RNA de centrifugação única GenElute™-E são otimizados para fornecer DNA e RNA de alto rendimento, alta concentração e alta pureza para aplicações downstream (a jusante) como PCR, qPCR, PCR multiplex, RT-PCR e sequenciamento de próxima geração (NGS).
Kits de purificação de DNA e RNA GenElute-E™ e produtos relacionados