Kits de purificação de DNA e RNA com centrifugação única GenElute™-E para laboratórios ecológicos
A purificação tradicional de DNA e RNA usa colunas de membrana de sílica para isolar ácidos nucleicos de células, tecidos, sangue e outros tipos de amostras. Nestes métodos, o DNA ou RNA é ligado à sílica usando altas concentrações de sais caotrópicos, como o cloridrato de guanidina. Esses métodos de ligação-lavagem-eluição requerem múltiplas etapas de lavagem e centrifugação e aditivos químicos que podem impactar negativamente a quantificação de ácidos nucleicos, bem como processos enzimáticos a jusante (downstream), como o PCR.
Além de fornecer preparações de DNA e RNA de maior pureza em menos tempo, os kits de purificação com centrifugação única GenElute™-E oferecem vários benefícios de sustentabilidade além dos kits padrão à base de sílica:
- Redução de resíduos: Redução de 55% no consumo de consumíveis plásticos, incluindo tubos e pontas de pipetas, em comparação com kits à base de sílica
- Melhor usabilidade: Fluxo de trabalho simplificado com menos etapas
- Embalagem sustentável: Certificação florestal sustentável e mais de 70% de conteúdo reciclado nas embalagens. Sacos compostáveis à base de amido para componentes do kit
- Descarte mais seguro: Nenhum resíduo líquido perigoso, eliminando etapas de ligação e lavagem contendo etanol e sais caotrópicos
Experimente a purificação com centrifugação única GenElute™-E, solicite uma amostra!
Os kits GenElute™-E baseiam-se no princípio da cromatografia negativa usando exclusão de tamanho. Impurezas como sal, detergente, proteínas e solventes orgânicos são removidas pela coluna de rotação, enquanto o ácido nucleico purificado é coletado no fluxo – tudo em apenas uma única etapa de centrifugação. Este procedimento conveniente permite uma purificação de amostras de ácidos nucleicos significativamente mais rápida, com menor manuseio e desperdício reduzido.
Soluções laboratoriais sustentáveis para purificação de DNA e RNA
Com menos consumíveis de plástico e sem tampões de ligação e de lavagem perigosos, os kits de purificação de DNA e RNA GenElute™-E oferecem uma alternativa ecológica à purificação à base de sílica. Os kits de purificação GenElute™-E reduzem bastante as quantidades de componentes à base de plástico embalados com cada kit e consumidos durante a execução de protocolos no laboratório. Todas as tediosas etapas de ligação e lavagem associadas aos procedimentos à base de sílica são omitidas, sem uso de sais caotrópicos ou solventes orgânicos que requerem descarte especial. Os resíduos plásticos podem ser reduzidos em 55% em comparação com os fluxos de trabalho comuns à base de sílica, resultando na economia de custos de descarte e redução do impacto ambiental.
Química sustentável com os Kits de purificação de DNA e RNA GenElute™-E
Acreditamos que a química sustentável contribuirá para um amanhã melhor. Com um portfólio crescente de alternativas mais ecológicas, existem agora mais opções para reduzir o impacto ecológico da sua investigação e, ao mesmo tempo, proporcionar qualidade e eficácia, para que os seus resultados não sejam comprometidos.
Nossos kits GenElute™-E estão alinhados com os princípios de “Prevenção” e “Desenvolvimento de produtos químicos mais seguros” com base nos 12 princípios da química sustentável, pois evitam resíduos líquidos perigosos e reduzem significativamente a quantidade de resíduos plásticos, em comparação com métodos convencionais à base de sílica. Portanto, são classificados como produtos alternativos mais ecológicos na categoria “Produtos alinhados aos 12 princípios”.
Nossos kits GenElute™-E também aderem aos princípios da SMASH Packaging, nosso plano que impulsiona a melhoria da sustentabilidade através de menos embalagens, materiais mais sustentáveis e reciclagem mais fácil.