Kits de purificação de DNA e RNA GenElute™-E
Kits de preparo de centrifugação à base de sílica tradicionais requerem diversas etapas enfadonhas de lavagem e centrifugação com muita manipulação de tubos e pouco tempo de inatividade. Os kits de purificação de DNA e RNA com centrifugação única GenElute™-E usam um método de cromatografia negativa baseado em exclusão por tamanho para purificação de DNA genômico (gDNA) de amostras de células de mamíferos, sangue, tecido e tecido vegetal, bem como para procedimentos de limpeza de DNA e RNA.
Neste método de cromatografia de exclusão por tamanho, as moléculas na amostra são separadas de acordo com o seu tamanho. Moléculas menores, como proteínas, lipídios e componentes iônicos, ficam retidas nos poros da fase estacionária da coluna. Moléculas maiores como DNA e RNA fluem rapidamente através da coluna, porque são muito grandes para entrar nos poros. Explorando essa diferença de tamanho, os kits de purificação GenElute™-E possibilitam a purificação de DNA e RNA com uma única centrifugação, sem a necessidade de diversas etapas de ligação e lavagem.
Baixar infográfico: Descubra como a tecnologia de centrifugação única GenElute™-E possibilita a purificação de ácidos nucleicos em uma única etapa!
Os kits são otimizados para fornecer DNA e RNA de alto rendimento, alta concentração e alta pureza para aplicações a jusante (downstream) como PCR, qPCR, PCR multiplex, RT-PCR e sequenciamento de próxima geração (NGS).
Webinar sobre otimização de PCR com kits de purificação de DNA e RNA GenElute™-E
PCR é uma ferramenta laboratorial benéfica; entretanto, sua eficiência é apenas tão robusta quanto as partes da reação, incluindo o molde de ácido nucleico. Esse webinar demonstra os benefícios de um novo método de cromatografia negativa de isolamento de ácidos nucleicos utilizando a tecnologia de centrifugação única GenElute™-E
Kits de RNA/DNA virais GenElute™-E para extração e purificação de RNA viral de SARS-CoV-2
A tecnologia de extração e purificação de RNA viral rápida e confiável é essencial para a pesquisa de doenças, especialmente para resultados com celeridade envolvendo SARS-CoV-2 (COVID-19). Os kits de RNA/DNA virais GenElute™-E proporcionam um fluxo de trabalho agilizado para isolar RNA e DNA de swabs nasofaríngeos, swabs genitais e amostras de fezes. Compatível com swabs secos e diversos meios de transporte, as amostras podem ser processadas com uma única centrifugação e o RNA e DNA purificados podem ser analisados em aplicações a jusante (downstream) como PCR, qPCR e sequenciamento. Além disso, os kits de RNA/DNA virais GenElute™-E foram avaliados com amostras de swab de RNA de SARS-CoV-2 (Figura 1) e amostras de fezes (Figura 2) em aplicações de qPCR.
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos. Produto não disponível para venda na Europa.
Análise de SARS-CoV-2: Diferenciação dos valores de Cq em qPCR de amostras de swab entre números de cópias
Figura 1.A participação bem-sucedida em um teste entre laboratórios por análise de gráficos de dispersão no INSTAND e.V. revela uma diferenciação significativa (p < 0,0001) entre a amostra de referência 1 (1×107 cópias/ml)< 0.0001) differentiation between reference sample 1 (1x107 copies/>e a amostra 2 (1×106 cópias/ml) em uma combinação do kit de RNA/DNA virais GenElute™-E com o teste (A) RIDA® GENE SARS-CoV-2 (R-Biopharm) ou (B) kit de PCR SARS-CoV-2 (Anchor Diagnostics) para o gene E. Um fator de diluição de 7,3 e 7,8 foi demonstrado para os ensaios da R-Biopharm (A) e Anchor Diagnostics (B), respectivamente, que está dentro da faixa calculada entre 234 laboratórios que participaram do teste entre laboratórios. Um intervalo de confiança (IC) de 95% é demonstrado para cada uma das amostras de referência.
Detecção viral em amostras de fezes: Desempenho em qPCR
Tabela 1.A validação clínica para extração de norovírus humano foi investigada em um total de 83 amostras de pacientes. O kit de RNA/DNA virais GenElute™-E foi usado em combinação com o painel viral I para fezes RIDA®GENE (R-Biopharm), que é um ensaio de RT-PCR multiplex em tempo real para a detecção direta e qualitativa, como também para diferenciação de norovírus, rotavírus, adenovírus e astrovírus em amostras de fezes humanas.
Para obter mais informações e outros protocolos de extração de DNA e RNA relacionados, visite nossa página de aplicações de purificação de DNA e RNA ou conheça nossos reagentes confiáveis para suas demandas no fluxo de trabalho de purificação de gDNA e RNA.
Os kits de RNA/DNA virais GenElute™-E proporcionam um fluxo de trabalho agilizado para isolar RNA e DNA de swabs nasofaríngeos, swabs genitais e amostras de fezes. Compatível com swabs secos e diversos meios de transporte, as amostras podem ser processadas com uma única centrifugação e o RNA e DNA purificados podem ser analisados em aplicações a jusante (downstream) como PCR, qPCR e sequenciamento.
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos. Produtos EC810, EC848, EC888 e EC896 não disponíveis para venda na Europa.