Concentração na urina com Amicon® Ultra Centrifugal Filters
A medição precisa de proteínas específicas na urina é importante para diagnosticar e gerenciar doenças. No entanto, a concentração de proteínas urinárias é muitas vezes inferior ao limite de detecção de testes clínicos. Os dispositivos Amicon® Ultra-4 mL 10 kDa MWCOpodem ser utilizados para concentrar amostras de urina antes das análises laboratoriais clínicas.
Método
Enriquecimento de cadeias leves de imunoglobulina livres (proteínas de Bence-Jones) em amostras de urina utilizando Amicon® Ultra-4 mL 10 kDa MWCO filters.
- Determine a proteína total em uma amostra de urina de 24 horas.
- Preencha o dispositivo Amicon® Ultra-4mL com 4 mL de urina.
- Centrifugue a 3400 x g durante 30–45 minutos (até obter aproximadamente 25–50 μL de amostra concentrada). Isto representa um aumento de 160 vezes na concentração da amostra original.
- Coloque uma ponta de pipeta na parte inferior da unidade do filtro e retirar a amostra concentrada.
- Realize eletroforese de agarose no concentrado para quantificar cadeias de luz e identificar outras proteínas. Determine a percentagem de correntes leves em relação ao número total de componentes na urina. Em seguida, multiplique a porcentagem de cadeias leves pela concentração total de proteína de 24 horas (gramas por volume de 24 horas).
- Realize eletroforese de imunofixação no concentrado para identificar cadeias leves.
Resultados da resolução eletroforética de cadeias leves de imunoglobulina livres (proteínas de Bence-Jones) em amostras de urina concentradas usando dispositivos de concentração centrífuga Centricon (C) e Amicon Ultra (A). As bandas escuras a cerca de 25 kDa em cada faixa representam essas proteínas.
Observações adicionais
- Imunoglobulinas heterogêneas normais também podem ser vistas no concentrado de urina com eletroforese de imunofixação. Este "efeito escada" é composto por cadeias leves micro-heterogêneas. As proteínas de Bence-Jones podem estar dentro desta escada. Para verificar a presença de proteínas de Bence-Jones requer análise adicional por eletroforese bidimensional.
- Se houver excesso de antígeno, a diluição do concentrado será necessária até que o equilíbrio seja alcançado entre o antígeno (proteína Bence-Jones) e o anticorpo.
Produtos relacionados
- Os dispositivos Amicon® Ultra também podem ser usados para concentrar soro, plasma e líquido cefalorraquidiano para análises semelhantes. Uma concentração de aproximadamente 20 mg/mL é necessária para detectar cadeias leves livres de pacientes doentes por eletroforese de agarose. A detecção por eletroforese de imunofixação é 10 vezes mais sensível do que por eletroforese em agarose.
- Os Static concentrators (Minicon® devices) também estão disponíveis para a concentração de proteína Bence-Jones na urina.
Agradecimentos
A pesquisa utilizando dispositivos Amicon® Ultra para concentração de urina neste protocolo foi conduzida por Mark Merchant, Ph.D. em Helena Laboratories, Beaumont, TX.
Referências