Documentos Principais
XIT4TPRTP3
Millipore
Papel térmico da Integritest
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
3 in.
76 mm
Largura
2 in.
Profundidade
10 in.
peso
16 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany