Documentos Principais
IT5SP0012
Millipore
Fuse Glass 2A 250VAC 5×20MM
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
0.125 in.
3 mm
Largura
0.125 in.
Profundidade
0.5 in.
peso
1 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany