Documentos Principais
IT5SP0008
Millipore
Acessório IT5, conjunto de tubulação de entrada
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Integritest®
Altura
1 in.
25 mm
Largura
8 in.
Profundidade
8 in.
peso
8 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany