Sobre este item
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ferramenta de crimpagem alimentada por bateria NovaSeal
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c