Documentos Principais
CDRM4HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 1/2 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
Sinônimo(s):
Lynx® CDR Male 1/2 Inch Hose Barb Reconnectable Connector, Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316 stainless steel spring(s) (electropolished, flow path)
polysulfone flow path (glass filled )
polysulfone valve body (glass filled)
silicone seal (flow path)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Lynx®
Parâmetros
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C temperature (36-104 °F) (fluid temperature)
25 L/min flow rate
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Altura
13.7 cm (5.4 in.)
Comprimento
25.7 cm (10.1 in.)
Largura
8.4 cm (3.3 in.)
conector
1/2 in. inlet hose barb
Aplicação
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Sterile connection of single-use systems
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.