Merck
Página inicialProdutosMicrobiologia industrialKits, instrumentos e acessórios descartáveis para análise de patógenos
Kits, instrumentos e acessórios descartáveis para análise de patógenos
O teste de patógenos é um importante componente e fator crítico de sucesso nos programas de controle de processo e segurança alimentar eficazes. Em setores sensíveis, que envolvem a produção de alimentos e bebidas, a análise de patógenos é uma parte importante ao garantir a segurança do consumidor. Avanços tecnológicos oferecem diversas abordagens para detectar rapidamente patógenos em uma determinada amostra. Conheça de nossa ampla gama de produtos para analisar patógenos e melhor se adaptam às suas necessidades.
Leia mais sobre
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 162
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 162
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Método de PCR (reação em cadeia da polimerase) para a detecção de patógenos
A diferenciação de patógenos por de DNA ou RNA usando métodos diagnósticos que envolvem a amplificação de DNA, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), ajuda a superar problemas, como resultados falso-positivos, cultivo de microrganismos, etc. As técnicas de PCR possibilitam a detecção sensível, rápida e precisa de micróbios.
O sistema Assurance® GDS é um método de análise molecular por PCR comprovado, que consiste em três etapas simples: enriquecimento da amostra, preparo da amostra utilizando separação imunomagnética (IMS) PickPen™ e análise por PCR com o Assurance® GDS Rotor-Gene® Q. Projetado para flexibilidade ideal, várias etapas do preparo das amostras do Assurance® GDS agora podem ser automatizadas com o Assurance® GDS PipetMax, o que permite que os laboratórios de fábricas personalizem seus testes para atenderem melhor às suas necessidades mutáveis. Os resultados são disponibilizados no mesmo dia ou no dia seguinte, e não após vários dias, economizando um tempo precioso para produtos perecíveis. O sistema foi validado por diversas instituições internacionais tais como: AOAC, AFNOR, MicroVal e Health Canada.
Ensaio de imunoabsorção enzimática (método ELISA) para detecção de patógenos
O ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) é um dos métodos imunológicos mais comumente usados para detecção de patógenos transmitidos por alimentos. Ele proporciona ensaios altamente eficientes que maximizam o rendimento laboratorial e minimizam o tempo de resposta.
Os nossos TRANSIA® AG (imunoensaio enzimático) e TRANSIA® PLATE incorporam a tecnologia comprovada do ensaio “sanduíche” anticorpo-antígeno para detecção de patógenos em alimentos tanto em amostras ambientais como de produto. Oferecemos um sistema preciso e confiável com alta eficiência. As extensas validações segundo a AOAC e a ISO e os controles positivos e negativos integrados conferem aos usuários a confiança necessária nos resultados. O formato eficiente com 96 poços e a automação disponível fazem do TRANSIA® AG / TRANSIA® PLATE a solução ideal para testes de grandes volumes.
O Gemini® é nosso processador de microplacas totalmente automatizado que é compatível com todos os imunoensaios enzimáticos e é pré-programado para nossos ensaios TRANSIA® PLATE. Ele oferece maior capacidade em relação aos outros sistemas para testes de alto rendimento.
Testes de fluxo lateral
Testes de fluxo lateral são imunoensaios para detecção de patógenos em alimentos com máxima conveniência. Abrangendo os principais patógenos, os testes funcionam como minilaboratórios e incluem uma reação de controle integrada para possibilitar a otimização dos testes de patógenos. Resultados são disponibilizados rapidamente, em apenas 20 minutos.
Nossos testes de imunoensaios de fluxo lateral visual VIP® Gold (Visual Immuno Precipitate) são projetados para serem usados com nossos meios de enriquecimento, como o mEHEC, para a detecção de patógenos alimentares e ambientais.
Explore nossos testes de imunoensaio de fluxo lateral visuais em uma única etapa Singlepath®, que podem ser usados em combinação com nossos meios GranuCult® conformes com as normas ISO para assegurar um desempenho de teste ideal na detecção de Salmonella, E. coli O157, Listeria monocytogenes e Campylobacter.
Também oferecemos o 1-2 Test® para Salmonella, que é o primeiro teste amplamente aceito, baseado em anticorpos e de uso único para detecção de Salmonella em amostras alimentares e ambientais. Ele combina um desenho exclusivo patenteado e simples com aplicações práticas, que resultam em facilidade de uso e desempenho comprovado, fornecendo resultados precisos, confiáveis e validados.
Meios de enriquecimento sob demanda
Meios de cultura para a etapa de enriquecimento no processo de detecção de patógenos agora podem ser acessados sob demanda, basta apertar um botão. O novo sistema ReadyStream® prepara e dispensa até 100 litros de meio pré-aquecido quando e onde necessário. Em uma etapa inicial de 20 minutos para cada bolsa de meio, o meio de cultura desidratado irradiado com radiação gama é reidratado com a adição de água filtrada estéril. Isso gera um estoque de meio concentrado 10× e, a partir dele, qualquer quantidade pode ser diluída adicionalmente no local para fornecer o volume de 10 vezes para dispensação imediata.
Recursos de produtos relacionado