Bem-vindo(a) à nova era de preparo de meios de cultura
Dispense até 100 l de meio de cultura pré-aquecido, estéril e conforme as normas ISO com essa bolsa e nosso novo sistema ReadyStream®!
PREPARO DE MEIOS DE CULTURA SOB DEMANDA
O novo e revolucionário sistema ReadyStream® prepara e dispensa até 100 litros de meio de cultura pré-aquecido sob demanda, quando e onde necessário, com o simples toque de um botão.
Desenvolvemos essa verdadeira inovação para economizar tempo, energia, espaço e recursos depois de avaliarmos o trabalho exigido com os atuais procedimentos de preparo de meios.
Com o sistema ReadyStream®:
- Não há manipulação de meios de cultura desidratados
- Não há necessidade de autoclavagem
- Não há necessidade de um local específico para preparo de meios de cultura
- Não há necessidade de frascos, nem lavagem
- A área ocupada pelo sistema é pequena
- Menos variabilidade na qualidade dos meios
- Meios de cultura prontamente aquecidos para uso
- Até 100 l de meio de cultura pronto para uso e nada que não possa ser carregado
O sistema ReadyStream® reinventa o preparo e a dispensação de meios de cultura, sendo seu princípio central a diluição de meios concentrados pelo sistema ReadyStream® com água estéril. As vantagens disso são enormes.
Principais vantagens do sistema ReadyStream®
Meios de cultura concentrados 10x prontamente disponíveis
O sistema ReadyStream® oferece meios de cultura concentrados sob demanda, que são diluídos com água estéril até atingir a concentração correta, e os dispensa na sua bolsa de amostra.
Uma bolsa de meio de cultura de 3 litros ReadyStream® permite dispensar até 30 litros de meio e uma bolsa de 10 litros dispensa até 100 litros. Os meios de cultura concentrados 10x podem ser mantidos por até 5 dias.
Não há necessidade de autoclavar o meio
Para criar o concentrado, a água é esterilizada pelo conjunto de filtros ReadyStream® antes de entrar na bolsa de meio ReadyStream® que contém o meio de culturas GranuCult® irradiado, desidratado e segundo as normas ISO. Depois desta etapa, que leva 20 minutos, o concentrado permite o preparo de até 100 litros de meio de cultura sob demanda.
Meios de cultura pré-aquecidos instantaneamente
Sempre que houver necessidade, o sistema ReadyStream® dispensa meios de cultura pré-aquecidos a uma temperatura predefinida entre 30 ºC e 42 °C e um volume entre 90 e 9999 ml.
Integração conveniente em sua configuração de laboratório existente
Conecte o sistema ReadyStream® a qualquer diluidor por meio de um frasco intermediário que serve como reservatório de meios. Isso permite várias configurações para maior flexibilidade, por exemplo, o transporte do frasco dentro do laboratório e a conexão a vários diluidores. Além disso, pode facilitar a adição de suplementos.
Assista ao webinar sobre o sistema ReadyStream®
Assista ao nosso webinar sob demanda sobre o sistema ReadyStream®, que apresenta a demonstração ao vivo do sistema e como usá-lo. Além disso, veja nossos especialistas responderem a algumas das perguntas feitas durante a sessão. No entanto, você ainda pode compartilhar suas perguntas, basta se registrar em nossa plataforma para ter acesso ao webinar e simplesmente enviar suas perguntas.
Recursos relacionados
- Brochura: ReadyStream® system
O sistema ReadyStream® - entre na nova era do preparo de meios.
- Estudo comparativo: ReadyStream® Footprint Analysis vs. Others
Um estudo comparativo sobre os requisitos de tempo, energia e água, realizado por um laboratório independente de controle de qualidade de alimentos.
- Ficha de informações: ReadyStream® Filter Set
O conjunto de filtros ReadyStream® é um filtro esterilizador para água deionizada a ser usado junto com as bolsas de meios ReadyStream® no sistema ReadyStream®.
- Panfleto: ReadyStream® & Milli-Q® Systems
A conexão perfeita entre os sistemas ReadyStream® e Milli-Q® pode ajudar seu laboratório a integrar fluxos de trabalho de preparo e maximizar o espaço.
- Guia de início rápido: ReadyStream® System
Distribuição de meios e preenchimento de bolsas de amostras no sistema ReadyStream®
- Ficha de informações: ReadyStream® Media Bag GranuCult® BPW
Para o enriquecimento preliminar não seletivo de bactérias, especialmente Enterobacteriaceae patogênicas como, Salmonella e Cronobacter, em alimentos e ração animal, água e outros materiais.
- Ficha de informações: ReadyStream® Media Bag GranuCult® TSB
Para o enriquecimento preliminar não seletivo de bactérias, especialmente Salmonella, de alimentos e outros materiais.
- Ficha de informações: ReadyStream® Data Matrix Generator Tool
- Webinar sob demanda: ReadyStream® System
Durante este webinar, você entenderá por que estamos dizendo que, com o nosso sistema ReadyStream® , você entrará em uma nova era de preparo de meios. Pronto para mudar a maneira como você cria meios?
- Application Note EN ISO 11133
Veja como duas fontes de água se comparam ao preparar e testar o desempenho de meios de cultura microbiológica de acordo com a norma EN ISO 11133: foram avaliadas a água purificada centralmente e a água de um sistema Milli-Q® IX. Os testes incluíram meios específicos para os patógenos Listeria e Salmonella.