Documentos Principais
V900925
Sigma-Aldrich
Glicogênio
≥99%, Vetec, reagent grade, Type II
Sinônimo(s):
Glycogen from oyster
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
chave InChI
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Descrição geral
O glicogênio é um polímero ramificado de glicose sintetizado por células animais para armazenamento e liberação de energia. É construído predominantemente por ligações α1→4-glicosídicas com ramificações criadas através de ligações α1→6-glicosídicas.
Aplicação
O glicogênio de ostra foi usado para induzir inflamação e promover o extravasamento de granulócitos e neutrófilos em modelos animais após injeção intraperitoneal. O glicogênio também atua como uma sonda de permeabilidade vascular.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)