Documentos Principais
V900890
Sigma-Aldrich
Estreptozocina
Vetec, reagent grade, 98%, powder
Sinônimo(s):
N-(metilnitrosocarbamil)-α-D-glicosamina, Estreptozotocina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
265.22
Beilstein:
2060675
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
121 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
chave InChI
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Descrição geral
Streptozocin (STZ or 2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-d-glucopyranose), an antibiotic, is primarily isolated from Streptomyces achromogenes.[1]
Aplicação
Streptozocin has been used:
  • to treat mice intraperitoneally for the animal experiments[2]
  • in sodium citrate buffer to treat mice intraperitoneally for in vivo STZ treatment to perform single-cell RNA sequencing of pancreatic endocrine cells[3]
  • to induce diabetes/diabetic retinopathy (DR) in mice to study the role of microglial spleen tyrosine kinase (Syk) in DR[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Um composto contendo N-nitroso que atua como doador de óxido nítrico em ilhotas pancreáticas; induz a morte de células secretoras de insulina, produzindo um modelo animal de diabetes. Agente metilante do DNA potente, que induz a quebra cromossômica.
Um composto contendo N-nitroso que atua como doador de óxido nítrico em ilhotas pancreáticas; induz a morte de células secretoras de insulina, produzindo um modelo animal de diabetes. Agente metilante do DNA potente, que induz a quebra cromossômica. Citotóxico para linhagens celulares de tumores neuroendócrinos que expressam o transportador de glicose GLUT2.
Streptozocin (STZ or 2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-d-glucopyranose), a potent alkylating agent,[4] resulting in pancreatic β-cell destruction, is used as an agent to induce insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) experimentally. It exhibits oncolytic,[4] anti-tumor, oncogenic, and diabetogenic properties.[1] This antineoplastic agent is used in the treatment of metastatic pancreatic islet cell carcinoma. STZ can directly methylate DNA and is highly genotoxic.[4]
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Streptozocin: a review of its pharmacology, efficacy, and toxicity.
R B Weiss
Cancer treatment reports, 66(3), 427-438 (1982-03-01)
Greg Tesch et al.
Diabetologia, 57(9), 1977-1985 (2014-06-25)
The AGEs and the receptor for AGEs (RAGE) are known contributors to diabetic complications. RAGE also has a physiological role in innate and adaptive immunity and is expressed on immune cells. The aim of this study was to determine whether
Mouse models of insulin dependent diabetes: low-dose streptozocin-induced diabetes and nonobese diabetic (NOD) mice.
H Kolb
Diabetes/metabolism reviews, 3(3), 751-778 (1987-07-01)
Eri Mukai et al.
Diabetes research and clinical practice, 106(2), 303-311 (2014-09-30)
Spontaneously diabetic Torii (SDT) rats exhibit vascular abnormalities in pancreatic islets as the initial changes at pre-diabetes stage (8 weeks old), which is followed by β cell deterioration. In the present study, we investigated pathophysiological interactions between β cells and
Johnathan K Smid et al.
Endocrinology, 156(3), 824-836 (2014-12-09)
We found that the secreted protein periostin (Postn) is highly induced after partial pancreatectomy in regenerating areas containing mesenchymal stroma and tubular complexes. Importantly, after partial pancreatectomy, Postn-deficient mice exhibit impaired mesenchymal formation and reduced regeneration specifically within the pancreatic