V900884
Cloreto de dodeciltrimetilamônio
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, DTAC, Trimethyldodecylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
pf
37 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?