V900462
Cytosine
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Aminopyrimidin-2-(1H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
chave InChI
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1