V900412
Tricina
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinônimo(s):
N-[Tris(hidroximetil)metil]glicina
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
crystalline powder
faixa de pH útil
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
chave InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3