V900269
Cloreto de cálcio
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
forma
powder or chunks
pH
5-8 (25 °C, 147 g/L)
pf
176 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1