V900238
Diethylene glycol monoethyl ether
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
densidade de vapor
4.63 (vs air)
pressão de vapor
0.12 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
forma
liquid
Lim. expl.
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
Impurezas
≤0.10% water
water
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
pf
-80 °C (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup