V900107
Gallic acid monohydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
pf
252 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
chave InChI
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup