Documentos Principais
V900105
Sigma-Aldrich
Ammonium oxalate monohydrate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2C2O4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
142.11
Beilstein:
3759830
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio:
98%
grau:
reagent grade
Formulário:
crystals, granules or powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
Formulário
crystals, granules or powder
pH
6.0-7.0 (25 °C, 14.2 g/L)
pf
133 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
chave InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)