V800441
Ureia
AR, ≥99%
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)