grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥97%
Formulário
crystalline powder
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)