Documentos
V800264
Sigma-Aldrich
Molybdic acid
LR, ≥85%
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
LR
densidade de vapor
6.2 (vs air)
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥85%
forma
powder
solubilidade
water: insoluble
densidade
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
chave InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3