Documentos
V800234
Sigma-Aldrich
Lead(IV) oxide
LR, ≥94%
Sinônimo(s):
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, Lead peroxide
About This Item
Fórmula linear:
PbO2
Número CAS:
Peso molecular:
239.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
LR
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥94%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
chave InChI
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3