Documentos Principais
V800188
Sigma-Aldrich
Reagente de fenol segundo Folin-Ciocalteu
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Vetec
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)