V800130
Copper(II) nitrate trihydrate
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline powder
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
chave InChI
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)