Documentos Principais
V800000
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Vetec, reagent grade
Sinônimo(s):
o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N2 · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
234.68
Beilstein:
4007967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
pf
224-225 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
chave InChI
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.