1699027
USP
Tropicamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide, Apotropicamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tropicamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O/c1-3-19(13-15-9-11-18-12-10-15)17(20)14(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,2-3,13H2,1H3
chave InChI
LOVSQYAVWGMIRV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as
Tropicamide
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3