1672712
USP
Trandolapril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aR,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoate, Trandolapril diketopiperazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trandolapril
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C24H32N2O4/c1-3-30-24(29)20(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-19-12-8-7-11-18(19)15-21(26)23(25)28/h4-6,9-10,16,18-21H,3,7-8,11-15H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
AKUCMKAPHCGRFV-WTNASJBWSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Trandolapril
- Trandolapril and Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Trandolapril Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3